Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
700.00€ - 1955.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001138594.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 440854 |
Nom | Calpain-14 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-20UG |
20 μg |
700.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-100UG |
100 μg |
1955.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001138594.1 | |
Calpain-14 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
440854 | |
Research Use Only | |
CAPN14 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LFEDTSFPAT LSSIGSGSLL QKLPPRLQWK RPPELHSNPQ FYFAKAKRLD LCQGIVGDCW FLAALQALAL HQDILSRVVP LNQSFTEKYA GIFRFWFWHY GNWVPVVIDD RLPVNEAGQL VFVSSTYKNL FWGALLEKAY AKLSGSYEDL QSGQVSEALV DFTGGVTMTI NLAEAHGNLW DILIEATYNR TLIGCQTHSG EKILENGLVE GHAYTLTGIR KVTCKHRPEY LVKLRNPWGK VEWKGDWSDS SSKWELLSPK EKILLLRKDN DGEFWMTLQD FKTHFVLLVI CKLTPGLLSQ EAAQKWTYTM REGRWEKRST AGGQRQLLQD TFWKNPQFLL SVWRPEEGRR SLRPCSVLVS LLQKPRHRCR KRKPLLAIGF YLYRMNKYHD DQRRLPPEFF QRNTPLSQPD RFLKEKEVSQ ELCLEPGTYL IVPCILEAHQ KSEFVLRVFS RKHIFYEIGS NSGVVFSKEI EDQNERQDEF FTKFFEKHPE INAVQLQNLL NQMTWSSLGS RQPFFSLEAC QGILALLDLN ASGTMSIQEF RDLWKQLKLS QKVFHKQDRG SGYLNWEQLH AAMREAGIML SDDVCQLMLI RYGGPRLQMD FVSFIHLMLR VENMEDVFQN LTQDGKGIYL QKPEWMMMAL YS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |