missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Calpastatin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpastatin, was expressed in the hosts and tags indicated.

202.00€ - 2645.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001035905.1
Identification génétique (Entrez) 831
Nom Calpastatin Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15977599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-100UG
100 μg
615.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15997599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-1MG
1 mg
2645.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15987599
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15907609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15917609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15927609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5765-YE-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001035905.1
Calpastatin Protein
Not determined.
Full Length of isoform 4
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
831
Research Use Only
CAST
Recombinant Protein
Yeast
MNPTETKAVK TEPEKKSQST KPKSLPKQAS DTGSNDAHNK KAVSRSAEQQ PSEKSTEPKT KPQDMISAGG ESVAGITAIS GKPGDKKKEK KSLTPAVPVE SKPDKPSGKS GMDAALDDLI DTLGGPEETE EENTTYTGPE VSDPMSSTYI EELGKREVTI PPKYRELLAK KEGITGPPAD SSKPIGPDDA IDALSSDFTC GSPTAAGKKT EKEESTEVLK AQSAGTVRSA APPQEKKRKV EKDTMSDQAL EALSASLGTR QAEPELDLRS IKEVDEAKAK EEKLEKCGED DETIPSEYRL KPATDKDGKP LLPEPEEKPK PRSESELIDE LSEDFDRSEC KEKPSKPTEK TEESKAAAPA PVSEAVCRTS MCSIQSAPPE PATLKGTVPD DAVEALADSL GKKEADPEDG KPVMDKVKEK AKEEDREKLG EKEETIPPDY RLEEVKDKDG KPLLPKESKE QLPPMSEDFL LDALSEDFSG PQNASSLKFE DAKLAAAISE VVSQTPASTT QAGAPPRDTS QSDKDLDDAL DKLSDSLGQR QPDPDENKPM EDKVKEKAKA EHRDKLGERD DTIPPEYRHL LDDNGQDKPV KPPTKKSEDS KKPADDQDPI DALSGDLDSC PSTTETSQNT AKDKCKKAAS SSKAPKNGGK AKDSAKTTEE TSKPKDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications