Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CANX Protein
A cDNA sequence encoding the CANX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | CANX Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936678
|
enQuireBio™
QP11271-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956678
|
enQuireBio™
QP11271-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946678
|
enQuireBio™
QP11271-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CANX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CANX protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHDGHDDDVI DIEDDLDDVI EEVEDSKPDT TAPPSSPKVT YKAPVPTGEV YFADSFDRGT LSGWILSKAK KDDTDDEIAK YDGKWEVEEM KESKLPGDKG LVLMSRAKHH AISAKLNKPF LFDTKPLIVQ YEVNFQNGIE CGGAYVKLLS KTPELNLDQF HDKTPYTIMF GPDKCGEDYK LHFIFRHKNP KTGIYEEKHA KRPDADLKTY FTDKKTHLYT LILNPDNSFE ILVDQSVVNS GNLLNDMTPP VNPSREIEDP EDRKPEDWDE RPKIPDPEAV KPDDWDEDAP AKIPDEEATK PEGWLDDEPE YVPDPDAEKP EDWDEDMDGE WEAPQIANPR CESAPGCGVW QRPVIDNPNY KGKWKPPMID NPSYQGIWKP RKIPNPDFFE DLEPFRMTPF SAIGLELWSM TSDIFFDNFI ICADRRIVDD WANDGWGLKK AADGAAEPGV VGQMIEAAEE RP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |