Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase family member 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase family member 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_116172.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 84869 |
Nom | Carbonyl reductase family member 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16011901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16021901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061901
|
enQuireBio™
QP7969-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_116172.2 | |
Carbonyl reductase family member 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84869 | |
Research Use Only | |
CBR4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDKVCAVFGG SRGIGRAVAQ LMARKGYRLA VIARNLEGAK AAAGDLGGDH LAFSCDVAKE HDVQNTFEEL EKHLGRVNFL VNAAGINRDG LLVRTKTEDM VSQLHTNLLG SMLTCKAAMR TMIQQQGGSI VNVGSIVGLK GNSGQSVYSA SKGGLVGFSR ALAKEVARKK IRVNVVAPGF VHTDMTKDLK EEHLKKNIPL GRFGETIEVA HAVVFLLESP YITGHVLVVD GGLQLIL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |