Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | CASQ2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956708
|
enQuireBio™
QP11281-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946708
|
enQuireBio™
QP11281-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936708
|
enQuireBio™
QP11281-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CASQ2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CASQ2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEEG LNFPTYDGKD RVVSLSEKNF KQVLKKYDLL CLYYHEPVSS DKVTQKQFQL KEIVLELVAQ VLEHKAIGFV MVDAKKEAKL AKKLGFDEEG SLYILKGDRT IEFDGEFAAD VLVEFLLDLI EDPVEIISSK LEVQAFERIE DYIKLIGFFK SEDSEYYKAF EEAAEHFQPY IKFFATFDKG VAKKLSLKMN EVDFYEPFMD EPIAIPNKPY TEEELVEFVK EHQRPTLRRL RPEEMFETWE DDLNGIHIVA FAEKSDPDGY EFLEILKQVA RDNTDNPDLS ILWIDPDDFP LLVAYWEKTF KIDLFRPQIG VVNVTDADSV WMEIPDDDDL PTAEELEDWI EDVLSGKINT EDDDEDDDDD DNSDEEDNDD SDDDDDE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |