missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCDC104 Protein

A cDNA sequence encoding the CCDC104 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom CCDC104 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15936728
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11287-5UG
5 μg
131.00€
5µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15926728
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP11287-20UG
20 μg
203.00€
20µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15916728
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP11287-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Specifications

Specifications

CCDC104 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CCDC104 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAEEED EVEWVVESIA GFLRGPDWSI PILDFVEQKC EVFDDEEESK LTYTEIHQEY KELVEKLLEG YLKEIGINED QFQEACTSPL AKTHTSQAIL QPVLAAEDFT IFKAMMVQKN IEMQLQAIRI IQERNGVLPD CLTDGSDVVS DLEHEEMKIL REVLRKSKEE YDQEEERKRK KQLSEAKTEE PTVHSSEAAI MNNSQGDGEH FAHPPSEVKM HFANQSIEPL GRKVERSETS SLPQKDLKIP GLEHASIEGP IANLSVLGTE ELRQREHYLK QKRDKLMSMR KDMRTKQIQN MEQKGKPTGE VEEMTEKPEM TAEEKQTLLK RRLLAEKLKE EVINK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates