Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCDC23 Protein
A cDNA sequence encoding the CCDC23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CCDC23 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966728
|
enQuireBio™
QP11288-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956728
|
enQuireBio™
QP11288-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946728
|
enQuireBio™
QP11288-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CCDC23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CCDC23 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMDPPA RKEKTKVKES VSRVEKAKQK SAQQELKQRQ RAEIYALNRV MTELEQQQFD EFCKQMQPPG E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |