Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCDC69 Protein
A cDNA sequence encoding the CCDC69 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 26112
Nom CCDC69 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) CCDC69
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15956738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11291-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15946738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11291-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15936738
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11291-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
26112
Research Use Only
CCDC69
Human
His
CCDC69 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
CCDC69 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCRHSR LSSCKPPKKK RQEPEPEQPP RPEPHELGPL NGDTAITVQL CASEEAERHQ KDITRILQQH EEEKKKWAQQ VEKERELELR DRLDEQQRVL EGKNEEALQV LRASYEQEKE ALTHSFREAS STQQETIDRL TSQLEAFQAK MKRVEESILS RNYKKHIQDY GSPSQFWEQE LESLHFVIEM KNERIHELDR RLILMETVKE KNLILEEKIT TLQQENEDLH VRSRNQVVLS RQLSEDLLLT REALEKEVQL RRQLQQEKEE LLYRVLGANA SPAFPLAPVT PTEVSFLAT
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.