missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL17 / TARC / SCYA17 Protein

Recombinant Protein

2490.00€ - 4060.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_002978.1
Identification génétique (Entrez) 6361
Nom CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16018611
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP97-500UG
500 μg
2490.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16008611
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP97-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_002978.1
CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
ARGTNVGREC CLEYFKGAIP LRKLKTWYQT SEDCSRDAIV FVTVQGRAIC SDPNNKRVKN AVKYLQSLER S
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
6361
Research Use Only
CCL17
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications