missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP4989-500ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15935609

  • 1440.00€ / 500µg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
Yeast
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6362
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions