Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL8 / MCP-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL8 / MCP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005614.2
Identification génétique (Entrez) 6355
Nom CCL8 / MCP-2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15955609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15975609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15965609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15985609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15995609
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15905619
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP4994-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_005614.2
CCL8 / MCP-2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6355
Research Use Only
CCL8
Recombinant Protein
E. coli
QPDSVSIPIT CCFNVINRKI PIQRLESYTR ITNIQCPKEA VIFKTKRGKE VCADPKERWV RDSMKHLDQI FQNLKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.