Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD27 Protein
A cDNA sequence encoding the CD27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 939 |
---|---|
Nom | CD27 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD27 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-INSECT-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996828
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
939 | |
Research Use Only | |
CD27 | |
Human | |
His | |
The CD27 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CD27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTPAPK SCPERHYWAQ GKLCCQMCEP GTFLVKDCDQ HRKAAQCDPC IPGVSFSPDH HTRPHCESCR HCNSGLLVRN CTITANAECA CRNGWQCRDK ECTECDPLPN PSLTARSSQA LSPHPQPTHL PYVSEMLEAR TAGHMQTLAD FRQLPARTLS THWPPQRSLC SSDFIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |