Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD30 Protein
A cDNA sequence encoding the CD30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | CD30 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926858
|
enQuireBio™
QP11323-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15906858
|
enQuireBio™
QP11323-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15916858
|
enQuireBio™
QP11323-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
CD30 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. | |
TNFRSF8 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPQDRPF EDTCHGNPSH YYDKAVRRCC YRCPMGLFPT QQCPQRPTDC RKQCEPDYYL DEADRCTACV TCSRDDLVEK TPCAWNSSRV CECRPGMFCS TSAVNSCARC FFHSVCPAGM IVKFPGTAQK NTVCEPASPG VSPACASPEN CKEPSSGTIP QAKPTPVSPA TSSASTMPVR GGTRLAQEAA SKLTRAPDSP SSVGRPSSDP GLSPTQPCPE GSGDCRKQCE PDYYLDEAGR CTACVSCSRD DLVEKTPCAW NSSRTCECRP GMICATSATN SCARCVPYPI CAAETVTKPQ DMAEKDTTFE APPLGTQPDC NPTPENGEAP ASTSPTQSLL VDSQASKTLP IPTSAPVALS STGK | |
943 |