Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300E Protein
A cDNA sequence encoding the CD300E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 342510 |
---|---|
Nom | CD300E Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD300E |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946868
|
enQuireBio™
QP11326-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936868
|
enQuireBio™
QP11326-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926868
|
enQuireBio™
QP11326-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
342510 | |
Research Use Only | |
CD300E | |
Human | |
His | |
CD300E protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0). |
CD300E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKGPGSV TGTAGDSLTV WCQYESMYKG YNKYWCRGQY DTSCESIVET KGEEKVERNG RVSIRDHPEA LAFTVTMQNL NEDDAGSYWC KIQTVWVLDS WSRDPSDLVR VYVSPAITTP RRTTHPATPP IFLVVNPGRN LSTGEVLTQN SGFRLSSPH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |