Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD46 Protein
A cDNA sequence encoding the CD46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4179 |
---|---|
Nom | CD46 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD46 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4179 | |
Research Use Only | |
CD46 | |
Human | |
His | |
CD46 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
CD46 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCEEPPTF EAMELIGKPK PYYEIGERVD YKCKKGYFYI PPLATHTICD RNHTWLPVSD DACYRETCPY IRDPLNGQAV PANGTYEFGY QMHFICNEGY YLIGEEILYC ELKGSVAIWS GKPPICEKVL CTPPPKIKNG KHTFSEVEVF EYLDAVTYSC DPAPGPDPFS LIGESTIYCG DNSVWSRAAP ECKVVKCRFP VVENGKQISG FGKKFYYKAT VMFECDKGFY LDGSDTIVCD SNSTWDPPVP KCLKGPRPTY KPPVSNYPGY PKPEEGILDS LD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |