Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD59 / CD59A / MAC-IP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000602.1
Identification génétique (Entrez) 966
Nom CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15947779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15967779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15957779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15977779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15987779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15997779
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5791-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_000602.1
CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
966
Research Use Only
CD59
Recombinant Protein
E. coli
LQCYNCPNPT ADCKTAVNCS SDFDACLITK AGLQVYNKCW KFEHCNFNDV TTRLRENELT YYCCKKDLCN FNEQLEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.