missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD7 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5794-ye-500ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15947819

Quantité Prix
1 1350.00€ / 500µg
3 1259.96€ / 500µg
Expédition estimée
25-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Spécification

Spécification

NP_006128.1
CD7 Protein
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
924
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD7
Recombinant Protein
Yeast
AQEVQQSPHC TTVPVGASVN ITCSTSGGLR GIYLRQLGPQ PQDIIYYEDG VVPTTDRRFR GRIDFSGSQD NLTITMHRLQ LSDTGTYTCQ AITEVNVYGS GTLVLVTEEQ SQGWHRCSDA PPRASALPAP PTGSALPDPQ TASALPDPPA ASALP
Vidéos
Documents