Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDCA8 Protein
A cDNA sequence encoding the CDCA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom CDCA8 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15957038
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11366-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15937038
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11366-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15947038
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11366-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CDCA8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CDCA8 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 1mM DTT, 1mM EDTA and 0.2M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRKLASFLKD FDREVEIRIK QIESDRQNLL KEVDNLYNIE ILRLPKALRE MNWLDYFALG GNKQALEEAA TADLDITEIN KLTAEAIQTP LKSAKTRKVI QVDEMIVEEE EEEENERKNL QTARVKRCPP SKKRTQSIQG KGKGKRSSRA NTVTPAVGRLEVSMVKPTPG LTPRFDSRVF KTPGLRTPAA GERIYNISGN GSPLADSKEI FLTVPVGGGE SLRLLASDLQ RHSIAQLDPE ALGNIKKLSN RLAQICSSIR THK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.