Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK3 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1018 |
---|---|
Nom | CDK3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CDK3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957068
|
enQuireBio™
QP11375-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937068
|
enQuireBio™
QP11375-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947068
|
enQuireBio™
QP11375-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1018 | |
Research Use Only | |
CDK3 | |
Human | |
His | |
The CDK3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
CDK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDMFQKV EKIGEGTYGV VYKAKNRETG QLVALKKIRL DLEMEGVPST AIREISLLKE LKHPNIVRLL DVVHNERKLY LVFEFLSQDL KKYMDSTPGS ELPLHLIKSY LFQLLQGVSF CHSHRVIHRD LKPQNLLINE LGAIKLADFG LARAFGVPLR TYTHEVVTLW YRAPEILLGS KFYTTAVDIW SIGCIFAEMV TRKALFPGDS EIDQLFRIFR MLGTPSEDTW PGVTQLPDYK GSFPKWTRKG LEEIVPNLEP EGRDLLMQLL QYDPSQRITA KTALAHPYFS SPEPSPAARQ YVLQRFRH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |