Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK4, was expressed in the hosts and tags indicated.
530.00€ - 1475.00€
Spécification
Nom | CDK4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | CDK4 |
Longueur des protéines | Extracellular Domain |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-20UG |
20 μg |
530.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-100UG |
100 μg |
1475.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
CDK4 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CDK4 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MATSRYEPVA EIGVGAYGTV YKARDPHSGH FVALKSVRVP NGGGGGGGLP ISTVREVALL RRLEAFEHPN VVRLMDVCAT SRTDREIKRC FVESLSSVET LKPTSWAKSL T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |