Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK5RAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK5RAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom CDK5RAP3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15987068
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11376-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15977068
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11376-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15967068
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11376-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CDK5RAP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CDK5RAP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDHQHVPID IQTSKLLDWL VDRRHCSLKW QSLVLTIREK INAAIQDMPE SEEIAQLLSG SYIHYFHCLR ILDLLKGTEA STKNIFGRYS SQRMKDWQEI IALYEKDNTY LVELSSLLVR NVNYEIPSLK KQIAKCQQLQ QEYSRKEEEC QAGAAEMREQ FYHSCKQYGI TGENVRGELL ALVKDLPSQL AEIGAAAQQS LGEAIDVYQA SVGFVCESPT EQVLPMLRFV QKRGNSTVYE WRTGTEPSVV ERPHLEELPE QVAEDAIDWG DFGVEAVSEG TDSGISAEAA GIDWGIFPES DSKDPGGDGI DWGDDAVALQ ITVLEAGTQA PEGVARGPDA LTLLEYTETR NQFLDELMEL EIFLAQRAVE LSEEADVLSV SQFQLAPAIL QGQTKEKMVT MVSVLEDLIG KLTSLQLQHL FMILASPRYV DRVTEFLQQK LKQSQLLALK KELMVQKQQE ALEEQAALEP KLDLLLEKTK ELQKLIEADI SKRYSGRPVN LMGTSL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.