missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN1B Protein
A cDNA sequence encoding the CDKN1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1027 |
---|---|
Nom | CDKN1B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CDKN1B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917078
|
enQuireBio™
QP11377-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907078
|
enQuireBio™
QP11377-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997068
|
enQuireBio™
QP11377-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1027 | |
Research Use Only | |
CDKN1B | |
Human | |
His | |
CDKN1B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
CDKN1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSNVRVSNGS PSLERMDARQ AEHPKPSACR NLFGPVDHEE LTRDLEKHCR DMEEASQRKW NFDFQNHKPL EGKYEWQEVE KGSLPEFYYR PPRPPKGACK VPAQESQDVS GSRPAAPLIG APANSEDTHL VDPKTDPSDS QTGLAEQCAG IRKRPATDDS STQNKRANRT EENVSDGSPN AGSVEQTPKK PGLRRRQT | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |