Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cellular nucleic acid-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cellular nucleic acid-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001120664.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7555 |
Nom | Cellular nucleic acid-binding Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998199
|
enQuireBio™
QP5847-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001120664.1 | |
Cellular nucleic acid-binding Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7555 | |
Research Use Only | |
CNBP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSNECFKCGR SGHWARECPT GGGRGRGMRS RGRGFQFVSS SLPDICYRCG ESGHLAKDCD LQEDACYNCG RGGHIAKDCK EPKREREQCC YNCGKPGHLA RDCDHADEQK CYSCGEFGHI QKDCTKVKCY RCGETGHVAI NCSKTSEVNC YRCGESGHLA RECTIEATA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |