Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPB Protein
A cDNA sequence encoding the CENPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | CENPB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977108
|
enQuireBio™
QP11388-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967108
|
enQuireBio™
QP11388-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957108
|
enQuireBio™
QP11388-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CENPB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CENPB is supplied at a concentration of in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGPKRRQLTF REKSRIIQEV EENPDLRKGE IARRFNIPPS TLSTILKNKR AILASERKYG VASTCRKTNK LSPYDKLEGL LIAWFQQIRA AGLPVKGIIL KEKALRIAEE LGMDDFTASN GWLDRFRRRH GVVSCSGVAR ARARNAAPRT PAAPASPAAV PSEGSGGSTT GWRAREEQPP SVAEGYASQD VFSATETSLW YDFLPDQAAG LCGGDGRPRQ ATQRLSVLLC ANADGSEKLP PLVAGKSAKP RAGQAGLPCD YTANSKGGVT TQALAKYLKA LDTRMAAESR RVLLLAGRLA AQSLDTSGLR HVQLAFFPPG TVHPLERGVV QQVKGHYRQA MLLKAMAALE GQDPSGLQLG LTEALHFVAA AWQAVEPSDI AACFREAGFG GGPNATITTS LKSEGEEEEE EEEEEEEEEG EGEEEEEEGE EEEEEGGEGE ELGEEEEVEE EGDVDSDEEE EEDEESSSEG LEAEDWAQGV VEAGGSFGAY GAQEEAQCPT LHFLEGGEDS DSDSEEEDDE EEDDEDEDDD DDEEDGDEVP VPSFGEAMAY FAMVKRYLTS FPIDDRVQSH ILHLEHDLVH VTRKNHARQA GVRGLGHQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |