missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 126 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 126 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_065853.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 57562 |
Nom | Centrosomal protein of 126 kDa Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16002661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16042661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16012661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16022661
|
enQuireBio™
QP8097-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_065853.3 | |
Centrosomal protein of 126 kDa Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57562 | |
Research Use Only | |
KIAA1377 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
HKKMKYNIHE RNGVRFLKSI LKKESKYEHG YLKALIINQS FKFGNQKAAA IRDSIELTKE KGAEIPKTIK KLRWFDETSN IENNAENSHS LKNKTGTTQQ HSQQFHIQSG AG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |