Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cerebellar degeneration-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cerebellar degeneration-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001793.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 101060399 |
Nom | Cerebellar degeneration-related protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977919
|
enQuireBio™
QP5810-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001793.1 | |
Cerebellar degeneration-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
101060399 | |
Research Use Only | |
CDR2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLAENLVEEF EMKEDEPWYD HQDLQQDLQL AAELGKTLLD RNTELEDSVQ QMYTTNQEQL QEIEYLTKQV ELLRQMNEQH AKVYEQLDVT ARELEETNQK LVADSKASQQ KILSLTETIE CLQTNIDHLQ SQVEELKSSG QGRRSPGKCD QEKPAPSFAC LKELYDLRQH FVYDHVFAEK ITSLQGQPSP DEEENEHLKK TVTMLQAQLS LERQKRVTME EEYGLVLKEN SELEQQLGAT GAYRARALEL EAEVAEMRQM LQSEHPFVNG VEKLVPDSLY VPFKEPSQSL LEEMFLTVPE SHRKPLKRSS SETILSSLAG SDIVKGHEET CIRRAKAVKQ RGISLLHEVD TQYSALKVKY EELLKKCQEE QDSLSHKAVQ TSRAAAKDLT GVNAQSEPVA SGWELASVNP EPVSSPTTPP EYKALFKEIF SCIKKTKQEI DEQRTKYRSL SSHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |