missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CETN2 / Centrin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CETN2 / Centrin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004335.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1069 |
Nom | CETN2 / Centrin 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957999
|
enQuireBio™
QP5820-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004335.1 | |
CETN2 / Centrin 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1069 | |
Research Use Only | |
CETN2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASNFKKANM ASSSQRKRMS PKPELTEEQK QEIREAFDLF DADGTGTIDV KELKVAMRAL GFEPKKEEIK KMISEIDKEG TGKMNFGDFL TVMTQKMSEK DTKEEILKAF KLFDDDETGK ISFKNLKRVA KELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVSEQ EFLRIMKKTS LY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |