missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CFL2 / cofilin 2 / ADF, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5825-ec-50ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15948039

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001230574.1
CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein
Research Use Only
CFL2
Recombinant Protein
E. coli
MASGVTVNDE VIKVFNDMKV RKSSTQEEIK KRKKAVLFCL SDDKRQIIVE EAKQILVGDI GDTVEDPYTS FVKLLPLNDC RYALYDATYE TKESKKEDLV FIFWAPESAP LKSKMIYASS KDAIKKKFTG IKHEWQVNGL DDIKDRSTLG EKLGGNVVVS LEGKPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1073
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions