Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFP Protein
A cDNA sequence encoding the CFP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CFP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947138
|
enQuireBio™
QP11397-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937138
|
enQuireBio™
QP11397-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927138
|
enQuireBio™
QP11397-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CFP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CFP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPVLCFT QYEESSGKCK GLLGGGVSVE DCCLNTAFAY QKRSGGLCQP CRSPRWSLWS TWAPCSVTCS EGSQLRYRRC VGWNGQCSGK VAPGTLEWQL QACEDQQCCP EMGGWSGWGP WEPCSVTCSK GTRTRRRACN HPAPKCGGHC PGQAQESEAC DTQQVCPTHG AWATWGPWTP CSASCHGGPH EPKETRSRKC SAPEPSQKPP GKPCPGLAYE QRRCTGLPPC PVAGGWGPWG PVSPCPVTCG LGQTMEQRTC NHPVPQHGGP FCAGDATRTH ICNTAVPCPV DGEWDSWGEW SPCIRRNMKS ISCQEIPGQQ SRGRTCRGRK FDGHRCAGQQ QDIRHCYSIQ HCPLKGSWSE WSTWGLCMPP CGPNPTRARQ RLCTPLLPKY PPTVSMVEGQ GEKNVTFWGR PLPRCEELQG QKLVVEEKRP CLHVPACKDP EEEEL | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |