Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00€ - 1620.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001136146.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 66005 |
Nom | Chitinase domain-containing protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16023191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-20UG |
20 μg |
580.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033191
|
enQuireBio™
QP8193-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001136146.1 | |
Chitinase domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66005 | |
Research Use Only | |
Chid1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TLSKSDAKKA ASKTLLEKSQ FSDKPVQDRG LVVTDLKAES VVLEHRSYCS AKARDRHFAG DVLGYVTPWN SHGYDVTKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEVTGLHDV DQGWMRAVRK HAKGLHIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVVQ VAKNQHFDGF VVEVWNQLLS QKRVGLIHML THLAEALHQA RLLALLVIPP AITPGTDQLG MFTHKEFEQL APVLDGFSLM TYDYSTAHQP GPNAPLSWVR ACVQVLDPKS KWRSKILLGL NFYGMDYATS KDAREPVVGA RYIQTLKDHR PRMVWDSQAS EHFFEYKKSR SGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |