Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CK2h Protein
A cDNA sequence encoding the CK2h was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
580.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | CK2h Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15987248
|
enQuireBio™
QP11434-3UG |
3 μg |
580.00€
3µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967248
|
enQuireBio™
QP11434-10UG |
10 μg |
1160.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977248
|
enQuireBio™
QP11434-20UG |
20 μg |
2175.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CK2h Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CK2 Holoenzyme is supplied 0.5 mg/1ml in 25mM Tris-HCl, 500mM NaCl, 1mM DTT, 500 microm PMSF, 5% glycerol, pH 8.5. |