Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKM Protein
A cDNA sequence encoding the CKM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
288.00€ - 6885.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1158 |
---|---|
Nom | CKM Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CKM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967258
|
enQuireBio™
QP11436-200UG |
200 μg |
288.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957258
|
enQuireBio™
QP11436-1MG |
1 mg |
870.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947258
|
enQuireBio™
QP11436-10MG |
10 mg |
6885.00€
10mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1158 | |
Research Use Only | |
CKM | |
Human | |
Untagged | |
The CKM protein solution is in 50mM Tris and 2mM DTT, pH 7.5 containing 50% Glycerol. |
CKM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MPFGNTHNKF KLNYKPEEEY PDLSKHNNHM AKVLTLELYK KLRDKETPSG FTVDDVIQTG VDNPGHPFIM TVGCVAGDEE SYEVFKELFD PIISDRHGGY KPTDKHKTDL NHENLKGGDD LDPNYVLSSR VRTGRSIKGY TLPPHCSRGE RRAVEKLSVE ALNSLTGEFK GKYYPLKSMT EKEQQQLIDD HFLFDKPVSP LLLASGMARD WPDARGIWHN DNKSFLVWVN EEDHLRVISM EKGGNMKEVF RRFCVGLQKI EEIFKKAGHP FMWNQHLGYV LTCPSNLGTG LRGGVHVKLA HLSKHPKFEE ILTRLRLQKR GTGGVDTAAV GSVFDVSNAD RLGSSEVEQV QLVVDGVKLM VEMEKKLEKG QSIDDMIPAQ K | |
Greater than 50.0%. |