Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLEC10A Protein
A cDNA sequence encoding the CLEC10A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CLEC10A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947278
|
enQuireBio™
QP11442-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927278
|
enQuireBio™
QP11442-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937278
|
enQuireBio™
QP11442-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CLEC10A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CLEC10A protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPQNSKFQR DLVTLRTDFS NFTSNTVAEI QALTSQGSSL EETIASLKAE VEGFKQERQA VHSEMLLRVQ QLVQDLKKLT CQVATLNNNG EEASTEGTCC PVNWVEHQDS CYWFSHSGMS WAEAEKYCQL KNAHLVVINS REEQNFVQKY LGSAYTWMGL SDPEGAWKWV DGTDYATGFQ NWKPGQPDDW QGHGLGGGED CAHFHPDGRW NDDVCQRPYH WVCEAGLGQT SQESHHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |