Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLEC2B Protein
A cDNA sequence encoding the CLEC2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom CLEC2B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15937288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11444-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15927288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11444-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15917288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11444-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CLEC2B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CLEC2B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKLTRDSQ SLCPYDWIGF QNKCYYFSKE EGDWNSSKYN CSTQHADLTI IDNIEEMNFL RRYKCSSDHW IGLKMAKNRT GQWVDGATFT KSFGMRGSEG CAYLSDDGAA TARCYTERKW ICRKRIH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.