Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC2 Protein
A cDNA sequence encoding the CLIC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom CLIC2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15957298
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11448-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15947298
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11448-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15937298
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11448-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CLIC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CLIC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGLRPGTQV DPEIELFVKA GSDGESIGNC PFCQRLFMIL WLKGVKFNVT TVDMTRKPEE LKDLAPGTNP PFLVYNKELK TDFIKIEEFL EQTLAPPRYP HLSPKYKESF DVGCNLFAKF SAYIKNTQKE ANKNFEKSLL KEFKRLDDYL NTPLLDEIDPDSAEEPPVSR RLFLDGDQLT LADCSLLPKL NIIKVAAKKY RDFDIPAEFS GVWRYLHNAY AREEFTHTCP EDKEIENTYA NVAKQKS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.