Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001295012.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1215 |
Nom | CMA1 / Chymase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978189
|
enQuireBio™
QP5844-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_001295012.1 | |
CMA1 / Chymase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1215 | |
Research Use Only | |
CMA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGTECKPH SRPYMAYLEI VTSNGPSKFC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRS ITVTLGAHNI TEEEDTWQKL EVIKQFRHPK YNTSTLHHDI MLLKLKEKAS LTLAVGTLPF PSQFNFVPPG RMCRVAGWGR TGVLKPGSDT LQEVKLRLMD PQACSHFRDF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGR SDAKPPAVFT RISHYRPWIN QILQAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |