Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNDP2 / CPGL / PEPA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNDP2 / CPGL / PEPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001161971.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 55748 |
Nom | CNDP2 / CPGL / PEPA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16082101
|
enQuireBio™
QP8005-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16002111
|
enQuireBio™
QP8005-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16092101
|
enQuireBio™
QP8005-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16012111
|
enQuireBio™
QP8005-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16022111
|
enQuireBio™
QP8005-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032111
|
enQuireBio™
QP8005-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001161971.1 | |
CNDP2 / CPGL / PEPA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55748 | |
Research Use Only | |
CNDP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AALTTLFKYI DENQDRYIKK LAKWVAIQSV SAWPEKRGEI RRMMEVAAAD VKQLGGSVEL VDIGKQKLPD GSEIPLPPIL LGRLGSDPQK KTVCIYGHLD VQPAALEDGW DSEPFTLVER DGKLYGRGST DDKGPVAGWI NALEAYQKTG QEIPVNVRFC LEGMEESGSE GLDELIFARK DTFFKDVDYV CISDNYWLGK KKPCITYGLR GICYFFIEVE CSNKDLHSGV YGGSVHEAMT DLILLMGSLV DKRGNILIPG INEAVAAVTE EEHKLYDDID FDIEEFAKDV GAQILLHSHK KDILMHRWRY PSLSLHGIEG AFSGSGAKTV IPRKVVGKFS IRLVPNMTPE VVGEQVTSYL TKKFAELRSP NEFKVYMGHG GKPWVSDFSH PHYLAGRRAM KTVFGVEPDL TREGGSIPVT LTFQEATGKN VMLLPVGSAD DGAHSQNEKL NRYNYIEGTK MLAAYLYEVS QLKD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |