missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNTF Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000605.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1270 |
Nom | CNTF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995999
|
enQuireBio™
QP5371-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985999
|
enQuireBio™
QP5371-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000605.1 | |
CNTF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 325 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 3.1 x 10^3 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
1270 | |
Research Use Only | |
CNTF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAFTEHSPLT PHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALTESYVK HQGLNKNINL DSADGMPVAS TDQWSELTEA ERLQENLQAY RTFHVLLARL LEDQQVHFTP TEGDFHQAIH TLLLQVAAFA YQIEELMILL EYKIPRNEAD GMPINVGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRFIS SHQTGIPARG SHYIANNKKM | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |