missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COA1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COA1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5738-ec-10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15947399

Quantité Prix
1 160.00€ / 10µg
10 148.99€ / 10µg
Expédition estimée
20-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Spécification

Spécification

NP_001308126.1
COA1 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
55744
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
COA1
Recombinant Protein
E. coli
QKFHSRALYY KLAVEQLQSH PEAQEALGPP LNIHYLKLID RENFVDIVDA KLKIPVSGSK SEGLLYVHSS RGGPFQRWHL DEVFLELKDG QQIPVFKLSG ENGDEVKKE
Vidéos
Documents