Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COPS6 Protein
A cDNA sequence encoding the COPS6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | COPS6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957408
|
enQuireBio™
QP11485-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947408
|
enQuireBio™
QP11485-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937408
|
enQuireBio™
QP11485-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
COPS6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
COPS6 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAAAAAAA TNGTGGSSGM EVDAAVVPSV MACGVTGSVS VALHPLVILN ISDHWIRMRS QEGRPVQVIG ALIGKQEGRN IEVMNSFELL SHTVEEKIII DKEYYYTKEE QFKQVFKELE FLGWYTTGGP PDPSDIHVHK QVCEIIESPL FLKLNPMTKH TDLPVSVFES VIDIINGEAT MLFAELTYTL ATEEAERIGV DHVARMTATG SGENSTVAEH LIAQHSAIKM LHSRVKLILE YVKASEAGEV PFNHEILREA YALCHCLPVL STDKFKTDFY DQCNDVGLMA YLGTITKTCN TMNQFVNKFN VLYDRQGIGR RMRGLFF | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |