Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Corticotropin-releasing factor receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001138618.1
Identification génétique (Entrez) 104909134
Nom Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15978319
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15998319
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15988319
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15908329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15918329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15928329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5867-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001138618.1
Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
104909134
Research Use Only
CRHR1
Recombinant Protein
E. coli
SLQDQHCESL SLASNISGLQ CNASVDLIGT CWPRSPAGQL VVRPCPAFFY GVRYNTTNNG YRECLANGSW AARVNYSECQ EILNEEKKSK VHYHVAVI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.