Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX5B Protein
A cDNA sequence encoding the COX5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1329 |
---|---|
Nom | COX5B Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | COX5B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967428
|
enQuireBio™
QP11492-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957428
|
enQuireBio™
QP11492-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947428
|
enQuireBio™
QP11492-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1329 | |
Research Use Only | |
COX5B | |
Human | |
His | |
COX5B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
COX5B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASGGGVP TDEEQATGLE REIMLAAKKG LDPYNVLAPK GASGTREDPN LVPSISNKRI VGCICEEDNT SVVWFWLHKG EAQRCPRCGA HYKLVPQQLA H | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |