Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRABP2 Protein
A cDNA sequence encoding the CRABP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Specifications
Nom | CRABP2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15947448
|
enQuireBio™
QP11498-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937448
|
enQuireBio™
QP11498-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927448
|
enQuireBio™
QP11498-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
CRABP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CRABP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPNFSGNWKI IRSENFEELL KVLGVNVMLR KIAVAAASKP AVEIKQEGDT FYIKTSTTVR TTEINFKVGE EFEEQTVDGR PCKSLVKWES ENKMVCEQKL LKGEGPKTSW TRELTNDGEL ILTMTADDVV CTRVYVRE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |