Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP3 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CRISP3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917478
|
enQuireBio™
QP11507-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997468
|
enQuireBio™
QP11507-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907478
|
enQuireBio™
QP11507-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRISP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CRISP3 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 50mM acetate buffer pH 4, 5mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASNEDKDPAFTA LLTTQTQVQR EIVNKHNELR RAVSPPARNM LKMEWNKEAA ANAQKWANQC NYRHSNPKDR MTSLKCGENL YMSSASSSWS QAIQSWFDEY NDFDFGVGPK TPNAVVGHYT QVVWYSSYLV GCGNAYCPNQ KVLKYYYVCQ YCPAGNWANR LYVPYEQGAP CASCPDNCDD GLCTNGCKYE DLYSNCKSLK LTLTCKHQLV RDSCKASCNC SNSIY | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |