Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRNN Protein
A cDNA sequence encoding the CRNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | CRNN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927488
|
enQuireBio™
QP11510-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917488
|
enQuireBio™
QP11510-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907488
|
enQuireBio™
QP11510-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRNN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CRNN solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPQLLQNING IIEAFRRYAR TEGNCTALTR GELKRLLEQE FADVIVKPHD PATVDEVLRL LDEDHTGTVE FKEFLVLVFK VAQACFKTLS ESAEGACGSQ ESGSLHSGAS QELGEGQRSG TEVGRAGKGQ HYEGSSHRQS QQGSRGQNRP GVQTQGQATG SAWVSSYDRQ AESQSQERIS PQIQLSGQTE QTQKAGEGKR NQTTEMRPER QPQTREQDRA HQTGETVTGS GTQTQAGATQ TVEQDSSHQT GRTSKQTQEA TNDQNRGTET HGQGRSQTSQ AVTGGHAQIQ AGTHTQTPTQ TVEQDSSHQT GSTSTQTQES TNGQNRGTEI HGQGRSQTSQ AVTGGHTQIQ AGSHTETVEQ DRSQTVSHGG AREQGQTQTQ PGSGQRWMQV SNPEAGETVP GGQAQTGAST EPGRQEWSST HPRRCVTEGQ GDRQPTVVGE EWVDDHSRET VILRLDQGNL HTSVSSAQGQ DAAQSEEKRG ITARELYSYL RSTKP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |