Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRTAM Protein
A cDNA sequence encoding the CRTAM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 56253 |
---|---|
Nom | CRTAM Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CRTAM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967498
|
enQuireBio™
QP11515-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947498
|
enQuireBio™
QP11515-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957498
|
enQuireBio™
QP11515-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
56253 | |
Research Use Only | |
CRTAM | |
Human | |
His | |
CRTAM protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CRTAM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SLTNHTETIT VEEGQTLTLK CVTSLRKNSS LQWLTPSGFT IFLNEYPALK NSKYQLLHHS ANQLSITVPN VTLQDEGVYK CLHYSDSVST KEVKVIVLAT PFKPILEASV IRKQNGEEHV VLMCSTMRSK PPPQITWLLG NSMEVSGGTL HEFETDGKKC NTTSTLIIHT YGKNSTVDCI IRHRGLQGRK LVAPFRFEDL VTDEETASDA LERNSLSSQD PQQPTSTVSV TEDSSTSEID KEEKEQTTQD PDLTTEANPQ YLGLARKKSG LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |