Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYM Protein
A cDNA sequence encoding the CRYM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CRYM Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937528
|
enQuireBio™
QP11524-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917528
|
enQuireBio™
QP11524-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927528
|
enQuireBio™
QP11524-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CRYM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CRYM was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RVPAFLSAAE VEEHLRSSSL LIPPLETALA NFSSGPEGGV MQPVRTVVPV TKHRGYLGVM PAYSAAEDAL TTKLVTFYED RGITSVVPSH QATVLLFEPS NGTLLAVMDG NVITAKRTAA VSAIATKFLK PPSSEVLCIL GAGVQAYSHY EIFTEQFSFK EVRIWNRTKE NAEKFADTVQ GEVRVCSSVQ EAVAGADVII TVTLATEPIL FGEWVKPGAH INAVGASRPD WRELDDELMK EAVLYVDSQE AALKESGDVL LSGAEIFAEL GEVIKGVKPA HCEKTTVFKS LGMAVEDTVA AKLIYDSWSS GK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |