missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CRYZL1 Protein

A cDNA sequence encoding the CRYZL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3275.00€

Spécification

Nom CRYZL1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15997528
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11526-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15987528
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11526-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15977528
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11526-1MG
1 mg
3275.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

CRYZL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CRYZL1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKGLYFQQSS TDEEITFVFQ EKEDLPVTED NFVKLQVKAC ALSQINTKLL AEMKMKKDLF PVGREIAGIV LDVGSKVSFF QPDDEVVGIL PLDSEDPGLC EVVRVHEHYL VHKPEKVTWT EAAGSIRDGV RAYTALHYLS HLSPGKSVLI MDGASAFGTI AIQLAHHRGA KVISTACSLE DKQCLERFRP PIARVIDVSN GKVHVAESCL EETGGLGVDI VLDAGVRLYS KDDEPAVKLQ LLPHKHDIIT LLGVGGHWVT TEENLQLDPP DSHCLFLKGA TLAFLNDEVW NLSNVQQGKY LCILKDVMEK LSTGVFRPQL DEPIPLYEAK VSMEAVQKNQ GRKKQVVQF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications