Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST5 Protein
A cDNA sequence encoding the CST5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CST5 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924258
|
enQuireBio™
QP10562-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904258
|
enQuireBio™
QP10562-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914258
|
enQuireBio™
QP10562-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CST5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
His | |
The CST5 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSRTLAGGIH ATDLNDKSVQ RALDFAISEY NKVINKDEYY SRPLQVMAAY QQIVGGVNYY FNVKFGRTTC TKSQPNLDNC PFNDQPKLKE EEFCSFQINE VPWEDKISIL NYKCRKVHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |