Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CSTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CSTF1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907608
|
enQuireBio™
QP11548-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917608
|
enQuireBio™
QP11548-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987598
|
enQuireBio™
QP11548-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997598
|
enQuireBio™
QP11548-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927608
|
enQuireBio™
QP11548-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CSTF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CSTF1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYRTKVGLKD RQQLYKLIIS QLLYDGYISI ANGLINEIKP QSVCAPSEQL LHLIKLGMEN DDTAVQYAIG RSDTVAPGTG IDLEFDADVQ TMSPEASEYE TCYVTSHKGP CRVATYSRDG QLIATGSADA SIKILDTERM LAKSAMPIEV MMNETAQQNM ENHPVIRTLY DHVDEVTCLA FHPTEQILAS GSRDYTLKLF DYSKPSAKRA FKYIQEAEML RSISFHPSGD FILVGTQHPT LRLYDINTFQ CFVSCNPQDQ HTDAICSVNY NSSANMYVTG SKDGCIKLWD GVSNRCITTF EKAHDGAEVC SAIFSKNSKY ILSSGKDSVA KLWEISTGRT LVRYTGAGLS GRQVHRTQAV FNHTEDYVLL PDERTISLCC WDSRTAERRN LLSLGHNNIV RCIVHSPTNP GFMTCSDDFR ARFWYRRSTT DVEHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |